Fontos dokumentumok
S9555
Anti-E-Selectin (CD62E) antibody, Mouse monoclonal
clone 1.2B6, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-CD62E, Anti-E-Selectin, Anti-ELAM-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1.2B6, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 100-115 kDa
faj reaktivitás
human, pig
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
capture ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using using 293-T cells transfected with E-selectin fusion protein
western blot: suitable (non-reduced)
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SELE(6401)
Általános leírás
It is a 140KDa protein mainly expressed in endothelial cells. E- selectin is characterized with an N-terminal domain, epidermal growth factor (EGF)-like domain, lectin (ligand-binding) domain, variable short consensus repeats and transmembrane domain.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3