MAB3299
Anti-DNA Antibody, single stranded specific, clone F7-26
clone F7-26, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Anti-single stranded DNA, Single-stranded DNA antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
F7-26, monoclonal
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
izotípus
IgM
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
2. Immunohistochemistry: formalin fixed, paraffin embedded tissues & 4% PF frozen tissues (special detection protocol required. FACS analysis (special protocol required),
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Apoptotic cells
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2