Fontos dokumentumok
R7904
Anti-Rab5 antibody, Mouse monoclonal
clone Rab5-65, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-RAS-associated Protein RAB5A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
Rab5-65, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~24 kDa
faj reaktivitás
human, cat, bovine, mouse, rat
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using HeLa cells or NIH-3T3 or NRK
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG3
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RAB5A(5868)
mouse ... Rab5a(271457)
rat ... Rab5a(64633)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- co-immunoprecipitation assay
- western blotting
- immunofluorescence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3