MAB2077Z
Anti-Integrin αVβ6 Antibody, clone 10D5, azide free
clone 10D5, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
MAB2077
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
10D5, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat, mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG2a
alkalmasság
not suitable for Western blot
not suitable for immunohistochemistry
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGAV(3685)
Általános leírás
The integrin alphavbeta6 is expressed on a variety of epithelial cells during dynamic processes including organogenesis, tissue injury and malignant transformation.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunoprecipitation: Effective; however because this antibody is an IgG2a, protein G or rabbit anti-mouse IgG is helpful for capture
Function blocking: 100% inhibition of alphaVbeta6-mediated cell adhesion and cell migration are achieved at a concentration of 100 μg/mL.
Not effective for western blot or immunohistochemistry.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HT-29 colon carcinoma cells
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2