MAB1987
Anti-Integrin β1 Antibody, clone P4C10
culture supernatant, clone P4C10, Chemicon®
Szinonimák:
CD29
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
P4C10, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGB1(3688)
Egyediség
Alkalmazás
Immunoflourescence
Immunoblotting
Immunoprecipitation
ELISA
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Integrin β1 in HeLa cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg