MAB2021Z
Anti-Integrin αV Antibody, extracellular, clone AV1, azide free
culture supernatant, clone AV1, Chemicon®
Szinonimák:
CD51, VitronectinReceptor, MAB2021
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
AV1, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGAV(3685)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Western Blot. Under non-reducing conditions recognizes a band at approximately 165 kDa corresponding to integrin alphaV. Does not recognize the reduced protein.
Function-blocking of integrin alphaV-mediated adhesion to ECM proteins. (1:5-1:20, in HEPES buffer pH 7.4 containing 1mM Mn++ and 1mM Mg++).
Optimal working dilutions and protocols must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200 μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2