MAB1864-I
Anti-alpha-Tubulin Antibody, tyrosinated, clone YL1/2
clone YL 1/2, from rat
Szinonimák:
Tubulin alpha-1A chain, Alpha-tubulin 3, Tubulin B-alpha-1, Tubulin alpha-3 chain, alpha-Tubulin, tyrosinated
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
YL 1/2, monoclonal
faj reaktivitás
yeast, porcine, rat, chicken, bovine, human, mouse
technika/technikák
ELISA: suitable
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBA1A(7846)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Immunocytochemistry Analysis: 4.0 µg/mL from a representative lot detected tyrosinated alpha-tubulin in A431, HeLa and HUVEC cells.
Immunocytochemistry Analysis: Representative lots detected phenylalaninated alpha-tubulin immunoreactivity in yeast and tyrosinated alpha-tubulin immunoreactivity in HEK293 cells (Kilmartin J.V., et al. (1982). J Cell Biol. 93(3):576-582; Bandyopadhyay, B., et al. (2007). J Biol Chem. 282(22):16454-16464).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected microtubules tyrosinated alpha-tubulin immunoreactivity in mid-streak level section of Hamburger-Hamilton stage 4 (HH4) chick embryos (Nakaya, Y., et al. (2008). Nat. Cell Biol. 10(7):765-775).
Electron Microscopy Analysis: Representative lots detected microtubules phenylalaninated alpha-tubulin immunoreactivity using crude yeast nuclear envelope preparations and microtubules tyrosinated alpha-tubulin immunoreactivity in NIH/3T3 cells (Wehland, J., and Willingham, M.C. (1983). J Cell Biol. 97(5 Pt 1):1476-1490; Kilmartin J.V., et al. (1982). J Cell Biol. 93(3):576-582).
ELISA Analysis: The antigenicity of clone YL1/2 was determined by competitive ELISA using pig brain-derived tubulin against alpha-tubulin peptides with or without Tyr/Phe at the C-terminal end (Wehland, J., et al. (1984). EMBO J. 3(6):1295-1300).
Radioimmunoassay Analysis: The immunoreactivity of clone YL1/2 toward chick brain tubulin and yeast tubulin was determined by radioimmunoassays (Kilmartin J.V., et al. (1982). J Cell Biol. 93(3):576-582).
Minőség
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected tyrosinated alpha-tubulin in 10 µg of A431 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1