MAB3408
Anti-β-Tubulin III Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, KMX-1
Szinonimák:
Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, tubulin, beta 4
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Tubulin Antibody, beta, clone KMX-1, clone KMX-1, Chemicon®, from mouse
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
KMX-1, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2b
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBB3(10381)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
A 1-2 μg/mL concentration of a previous lot was used in immunocytochemistry.
Western blot:
0.05-0.5 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Cytoskeleton
Minőség
Western blot:
1:500 dilution of this lot detected TUBULIN (BETA) on 10 μg of A431 lysates.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa Cell lysate
A431 Cell lysate
MCF7 Cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2