AB3201
Anti-β-Tubulin III Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Szinonimák:
Glu Tubulin
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Tubulin Antibody, Detyrosinated, Chemicon®, from rabbit
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat, mouse, sea urchin, human, plant
nem léphet reakcióba
Saccharomyces cerevisiae
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mammals
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBA1A(7846)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
A previous lot was used on either frozen or paraffin embedded, fixed tissue (Gundersen, G.G., 1984): 1:200-1:500 dilution.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Minőség
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected detyrosinated tubulin on 10 μg of L6 lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations:
Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
Hela Whole Cell Lysate.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2