ABT171
Anti-alpha Tubulin Antibody, tyrosinated
serum, from rabbit
Szinonimák:
Tubulin alpha-1A chain, Alpha-tubulin 3, Tubulin B-alpha-1, Tubulin alpha-3 chain
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
monkey, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBA1A(7846)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
ELISA Analysis: A representative lot from an independent laboratory specifically detected tyrosinated alpha Tubulin, in an indirect ELISA and in a competitive ELISA (Gundersen, G. G., et al. (1984). Cell. 38(3):779-89.).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory specifically detected tyrosinated alpha Tubulin and not nontyrosinated alpha Tubulin in TC-7 cells in interphase (Gundersen, G. G., et al. (1984). Cell. 38(3):779-89.).
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected alpha Tubulin, tyrosinated in 10 µg of untreated NIH/3T3 cell lysate and demonstrated a loss of signal in PCA treated NIH/3T3 cell lysate.
Cél megnevezése
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1