Fontos dokumentumok
SAB4200776
Anti-Tubulin, Tyrosine antibody, Mouse monoclonal
clone TUB-1A2, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Tubulin Alpha-1 Chain
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
TUB-1A2, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~55 kDa
faj reaktivitás
Xenopus, Arabidopsis sp., yeast, insect, rat, hamster, porcine, monkey, bovine, human, mouse, canine, chicken
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human HeLa or Chicken fibroblast cells
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG3
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBA1A(7846)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)