Fontos dokumentumok
IT5SP0015
Millipore
IT5 Inline Pneumatic Filter Assy
About This Item
UNSPSC kód:
23151819
eCl@ss:
32031690
gyártó/kereskedő neve
Integritest®
H
1 in.
25 mm
Szélesség
1 in.
depth
3 in.
súly
16 oz
kompatibilitás
for use with INTEGRITEST® 5
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Jogi információk
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany