Fontos dokumentumok
IT5SP0008
Millipore
IT5 Accessory, Inlet Tubing Assembly
About This Item
UNSPSC kód:
23151819
eCl@ss:
32031690
gyártó/kereskedő neve
Integritest®
H
1 in.
25 mm
Szélesség
8 in.
Mélység
8 in.
súly
8 oz
kompatibilitás
for use with INTEGRITEST® 5
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Jogi információk
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany