Fontos dokumentumok
XITXSP180
Millipore
Spare Tubing, 100 ft
About This Item
UNSPSC kód:
23151819
eCl@ss:
32031690
gyártó/kereskedő neve
Integritest®
Minőségi szint
H
1 in.
25 mm
Szélesség
12 in.
Mélység
12 in.
súly
16 oz
kompatibilitás
for use with INTEGRITEST® 5
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Jogi információk
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany