Fontos dokumentumok
IT5SP0004
Millipore
IT5 HIM Cleaning Fixture
About This Item
UNSPSC kód:
23151819
eCl@ss:
32031690
gyártó/kereskedő neve
Integritest®
Minőségi szint
H
152 mm
6 in.
Szélesség
6 in.
Mélység
6 in.
súly
65 oz
kompatibilitás
for use with INTEGRITEST® 5
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Jogi információk
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany