Fontos dokumentumok
IT5SP0013
Millipore
Cover, Tube Storage
About This Item
UNSPSC kód:
23151819
eCl@ss:
32031690
gyártó/kereskedő neve
Integritest®
Minőségi szint
H
102 mm
4 in.
Szélesség
6 in.
depth
8 in.
súly
8 oz
kompatibilitás
for use with INTEGRITEST® 5
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Jogi információk
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany