Fontos dokumentumok
IT5SP0002
Millipore
IT5 Spare, 3/8" Barb Filter Test Accessory Kit
About This Item
UNSPSC kód:
23151819
eCl@ss:
32031690
gyártó/kereskedő neve
Integritest®
Minőségi szint
H
102 mm
4 in.
Szélesség
8 in.
Mélység
6 in.
súly
16 oz
kompatibilitás
for use with INTEGRITEST® 5
tárolási hőmérséklet
10-30°C
Jogi információk
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany