Fontos dokumentumok
IT5SP0003
Millipore
IT5 Spare Part, HIM Assembly
About This Item
UNSPSC kód:
23151819
eCl@ss:
32031690
gyártó/kereskedő neve
Integritest®
Minőségi szint
H
203 mm
8 in.
Szélesség
8 in.
Mélység
8 in.
súly
64 oz
kompatibilitás
for use with INTEGRITEST® 5
tárolási hőmérséklet
10-30°C
Jogi információk
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany