EZMCP1
Human MCP-1 ELISA Kit
detects MCP-1 in 50 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Szinonimák:
C-C motif chemokine 2, Monocyte chemoattractant protein 1
About This Item
Javasolt termékek
product name
Human MCP-1 Conferma® ELISA, quantification of human MCP-1 in serum, plasma, or culture media samples.
klón
monoclonal
Minőségi szint
faj reaktivitás
human
parameter
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
linearity: 94-106 (serum)%
linearity: 94-110 (plasma)%
inter-assay cv: <12.9%
intra-assay cv: <4.9%
standard curve range: 1.17-300 pg/mL
accuracy: 84-95%
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
sample type cell culture supernatant
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research use
észlelési módszer
colorimetric (450nm/590nm)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... CCL2(6347)
Általános leírás
This is a 96 well format sandwich ELISA which uses our Conferma® process to ensure a high degree of lot to lot consistency. The process involves the physiochemical characterization of the ELISAs critical reagents lot to lot, with finished kits being evaluated using a sample library to bridge between lots.
Alkalmazás
Research Category:
- Cytokines
- Inflammation & Immunology
- Immune Response
- Metabolic Disease
Kiszerelés
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
javasolt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Cikkek
Learn about the Conferma® ELISA development and manufacturing methods that provide strong sample detection and long-term assay and lot consistency, giving you confidence in your research.
Ismerje meg a Conferma® ELISA fejlesztési és gyártási módszereit, amelyek erős mintadetektálást és hosszú távú vizsgálati és tételkonzisztenciát biztosítanak, így Ön biztos lehet a kutatásaiban.
Protocols
This article offers 4 popular ELISA protocols: Sandwich ELISA protocol, Phosphorylation Assay Procedure, EIA Assay Procedure, & Cell-based Assay Procedure.
Related Content
Learn how immunoassays are used in cosmetics and personal care research to discover potential harmful effects of cosmetics products, and assess markers of inflammation, sensitization, aging, and tissue regeneration among others.
Find immunoassays to explore neuroimmunology and neuroinflammation cytokines and neurodegenerative disease biomarkers.