Fontos dokumentumok
RAB0797
Sigma-Aldrich
Mouse IgA ELISA Kit
Szinonimák:
IgA, Immunoglobulin A
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
The antibody pair provided in this kit recognizes Mouse IgA.
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Immunoglobulin A (IgA) is majorly found in the mucosal secretions. IgA exists as two subclasses, IgA1 and IgA2. IgA is a dimer in animals, but a monomer in humans. IgA interacts with the Fc fragment of IgA receptor (FCAR) to elicit immune response against inhaled pathogens. Secretory IgA (S-IgA) produced by B1 lymphocytes triggers phagocytosis and leucocyte respiratory burst. S-IgA exists as a polymer and is crucial for primary defense. The high levels of IgA in human milk and colostrum may provide immune protection to infants. Deficiency of IgA leads to increased susceptibility to infections. High levels of IgA in kidney is present in IgA nephropathy and IgA myeloma. Autoantibodies of IgA is present in celiac disease.
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
Chise Suzuki et al.
PloS one, 12(12), e0188985-e0188985 (2017-12-09)
The molecular mechanisms of strain-specific probiotic effects and the impact of the oral administration of probiotic strains on the host's gene expression are not yet well understood. The aim of this study was to investigate the strain-specific effects of probiotic
Yiran Wang et al.
Molecular immunology, 112, 305-311 (2019-06-24)
The pathophysiology of type II diabetes (T2D) in patients with normal body-mass index (BMI) remains unclear. In this study, we investigated the circulating CD4+CXCR5+ T cells in lean T2D patients. Compared with age-, gender-, and BMI-matched healthy controls, the lean
Liqing Huang et al.
Probiotics and antimicrobial proteins, 11(3), 946-956 (2018-06-28)
The effects of Enterococcus faecium on growth, intestinal barrier function, and immune response in Escherichia coli O78-challenged broiler chickens were investigated. Three hundred eight 1-day-old Ross male chickens were randomly assigned into three treatment groups: negative control (C), E. coli
T Gupalova et al.
PloS one, 13(5), e0196564-e0196564 (2018-05-05)
Streptococcus agalactiae, or group B streptococcus (GBS), is an important pathogen as it is the leading cause of neonatal deaths due to sepsis, meningitis or bacterial pneumonia. Although the development of an effective and safe GBS vaccine is on the
Function of immunoglobulin A in immunity
Kerr, MA
Gut, 47(6), 751-752 (2000)