AB1834P
Anti-Monocyte Chemotactic Protein-1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
MCP-1, MCAF, CCL2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CCL2(6347)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Western blot: 0.1 - 0.2 μg/mL, this dilution should offer a detection limit of 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.
Neutralization: To yield one-half maximal inhibition [ND50] of the biological activity of rat MCP-1 (100 ng/mL), a concentration of 4.0-6.0 μg/mL of this antibody is required.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3