Merck
RAB0298
Sigma-Aldrich
Human IL-4 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Szinonimák:
B-cell stimulatory factor 1, BSF-1, IL-4, Interleukin-4
Méret kiválasztása
1 KIT
232 000,00 Ft
232 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 KIT
232 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
232 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type serum
sample type urine
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5 pg/mL
standard curve range: 3.13-200 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL4(3565)
Általános leírás
The Human IL-4 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human IL-4 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogén
Recombinant Human IL-4
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
IL-4 (Interleukin 4) is a potent lymphoid cell growth factor that stimulates the growth and survivability of certain B cells and T cells.[1] It exhibits anti-inflammatory responses and participates in immune processes by providing protection from intracellular pathogens. IL-4 also plays an important role in Th2 (T helper cells) differentiation. Additionally, it can suppress pro-inflammatory cytokines. IL-4 is associated with pemphigus.[2] Also, mutation in the gene is linked with risk of dental implant loss.[3] In children, IL-4 might be involved with risk of asthma and Mycoplasma pneumoniae infection.[4]
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Ana I Gonçalves et al.
Journal of cellular physiology, 237(1), 675-686 (2021-08-10)
Tendon and ligament (T/L) engineering strategies towards clinical practice have been challenged by a paucity of understanding in the identification and still poorly described characterization of cellular niches. Prospecting how resident cell populations behave in vitro, and how cryopreservation may
Association of interleukin 4 gene polymorphisms with dental implant loss.
Pigossi SC, et al.
Implant Dentistry, 23, 723-731 (2014)
Purification of a 130-kDa T cell glycoprotein that binds human interleukin 4 with high affinity.
Galizzi JP, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 265, 439-444 (1990)
Interleukin 4 inhibition as a potential therapeutic in pemphigus.
Tavakolpour S and Tavakolpour V
Cytokine, 77, 189-195 (2016)
Associations of IL-2 and IL-4 Expression and Polymorphisms With the Risks of Mycoplasma pneumoniae Infection and Asthma in Children.
Wang RS
Archivos de bronconeumologia, 51, 571-578 (2015)