ABS181
Anti-PDE4B2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
cAMP-specific 3′,5′-cyclic phosphodiesterase 4B, DPDE4, PDE32
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
human (immunogen homology)
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PDE4B(5142)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PDE4B2 on 10 µg of Rat brain membrane tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Rat brain membrane tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1