SAB4502603
Anti-CYCLIN D1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
BCL-1 oncogene, BCL1, CYL-1, G1/S-specific cyclin D1, cyclin D1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 33 kDa
faj reaktivitás
human, rat, mouse
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CCND1(595)
Általános leírás
Immunogén
Immunogen Range: 56-105
Alkalmazás
Western Blotting (1 paper)
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)