Fontos dokumentumok
SAB3700379
Sigma-Aldrich
Anti-Guinea Pig IgG (H+L)-Peroxidase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
HRP
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
lyophilized powder
faj reaktivitás
guinea pig
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Egyediség
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Guinea Pig IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Peroxidase, Anti-Rabbit Serum, Guinea Pig IgG and Guinea Pig Serum.
Immunogén
Guinea Pig IgG whole molecule
Fizikai tulajdonságok
Antibody format: IgG
Fizikai forma
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Feloldás
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lionel Galibert et al.
Scientific reports, 11(1), 21698-21698 (2021-11-06)
With a limited coding capacity of 4.7 kb, adeno-associated virus (AAV) genome has evolved over-lapping genes to maximise the usage of its genome. An example is the recently found ORF in the cap gene, encoding membrane-associated accessory protein (MAAP), located in