AP156P
Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, Fc, HRP conjugate
0.8 mg/mL, Chemicon®
Szinonimák:
Goat anti-Rabbit IgG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rabbit
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
koncentráció
0.8 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Egyediség
Alkalmazás
Immunohistochemistry 1:500 - 1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Fizikai forma
RECONSTITUTION:
Reconstitute in 2mL deionized water.
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3