MAB201P
Mouse Anti-Rabbit light chain, HRP conjugate Antibody
Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
HRP Anti-Rabbit, Light Chain Detection Antibody, Rabbit Light Chain Detection
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
monoclonal
faj reaktivitás
rabbit
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
ELISA: 1:5,000 -1:100,000
Immunohistochemistry: 1:500 - 1:5,000
Immunocytochemistry: 1:500 - 1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2