Fontos dokumentumok
SAB5701336
Sigma-Aldrich
Anti-Bcl-2 antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
monoclonal
application:
IHC
WB
faj reaktivitás:
mouse, rat, human
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
Forma
liquid
faj reaktivitás
mouse, rat, human
koncentráció
0.48 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BCL2(596)
Általános leírás
This gene encodes an integral outer mitochondrial membrane protein that blocks the apoptotic death of some cells such as lymphocytes. Constitutive expression of BCL2, such as in the case of translocation of BCL2 to Ig heavy chain locus, is thought to be the cause of follicular lymphoma. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Feb 2016]
Immunogén
A synthesized peptide derived from human Bcl-2.
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)