ABT257
Anti-Pro-Collagen Type I, A1/COL1A1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Pro-collagen alpha-1(I) chain, Pro-Alpha-1 type I collagen
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... COL1A1(1277)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Pro-Collagen Type I, A1/COL1A1 in mouse lung tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Pro-Collagen Type I, A1/COL1A1 in mouse lung tissue.
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Pro-Collagen Type I, A1/COL1A1 in 10 µg of mouse skin tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2