MAB8887
Anti-Collagen Type II Antibody, clone 6B3
clone 6B3, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Anti-Anti-ANFH, Anti-Anti-AOM, Anti-Anti-COL11A3, Anti-Anti-SEDC, Anti-Anti-STL1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6B3, monoclonal
faj reaktivitás
human, chicken, mouse, salamander
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... COL2A1(1280)
Egyediség
Its epitope is localized in the triple helix of type II collagen. It shows no cross-reaction with type I or type III collagen. Immunoblotting of CNBr peptides of collagen II shows that MAB8887 reacts with CB11 (25kDa) fragment which is the site of immunogenic and arthritogenic epitopes along the intact type II molecule.
In pepsin solublized collagen II, MAB8887 reacts with a 95-97 kDa fragment, as well as, the native single chain of 120kDa. If propeptides are present, MAB8887 will detect a 200kDa fragment.
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
ECM Proteins
Immunohistochemistry (Formalin/Paraffin): 1-2 μg/mL, 30 minutes at room temperature. Staining of paraffin embedded tissues requires digestion of tissue sections with pepsin at 1mg/mL in Tris HCl, pH 2.0 for 15 minutes at RT or 10 minutes at 37ºC.
Immunofluorescence
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Cartilage in lung or fetus
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2