MAB5364
Anti-Reelin Antibody, a.a. 164-496 mreelin, clone G10
clone G10, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Anti-ETL7, Anti-LIS2, Anti-PRO1598, Anti-RL
Méret kiválasztása
210 000,00 Ft
Készletenrészletek
Méret kiválasztása
About This Item
210 000,00 Ft
Készletenrészletek
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
G10, monoclonal
faj reaktivitás
rodent, mouse, rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RELN(5649)
Általános leírás
The reeler mutant in mouse displays an abnormal pattern of cell migration throughout the cerebral and cerebellar cortices. The preplate forms normally, and the neurons differentiate at the correct times in the ventricular zone. However, instead of forming the normal "inside-out" arrangement of neurons in the cortical plate, the older neurons are found furthest from the ventricular zone, while the younger neurons do not migrate far at all. The reeler cerebral cortex is inverted from that of the wild type mouse.
The defect of the reeler mice appears to be in the production of an extracellular matrix protein by the Cajal-Retzius cells (D′Arcangelo et al., 1995, Nature 374:719-723.; Ogawa et al., 1995 Neuron 14:899-912.) This 388kDa protein is made by wild-type mice but not by the reeler mutants. It is thought that this Reelin protein is crucial for positioning the migrating neuron within the cortical plate (Figure 1). In the absence of Reelin, the migrating neuron would be "lost," and the cortical plate would be abnormal. We do not yet know the mechanisms by which Reelin informs the cells as to their position, how the cell responds to Reelin, and why the absence of reelin should give an "inverted" plate. However, the identification of the protein encoded by the reeler gene should allow us to begin these studies.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Growth Cones & Axon Guidance
Minőség
Western Blotting Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected reelin on 10 μg of Rat brain lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Mouse liver, kidney, rat brain lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2