ABE208
Anti-β-Catenin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa, catenin (cadherin-associated protein), beta 1 (88kD)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, human, rat, horse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
ox (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
horse ... Ctnnb1(100055241)
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(539003) , Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution from a representative lot detected β-Catenin in NIH/3T3 and A431 cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected β-Catenin on 10 µg of A431 cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
A431 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1