AB764P
Anti-Procollagen Type III PIIINP Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PCOLCE(5118)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Radioimmunoassay
ELISA: 100-1:200
Cell Structure
ECM Proteins
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Skin and liver tissues
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1