AB5674P
Anti-Acid Sensitive Ion Channel 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
ASIC1, BNC1, MDEG, BNaC1a, Amiloride-sensitive Cation Channel 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Immunogen
The immunogen sequence has 100% homology with human sodium channel 2 or BNaC2.
Alkalmazás
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Immunohistochemistry: not tested. It is recommended that the antibody be tried at 1-20 μg/mL on paraformaldehyde fixed tissue.
ELISA: 0.5-1 μg/mL using 1 μg/mL control peptide (Catalog number AG394) per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2