Merck
SML2749
Sigma-Aldrich
iFSP1
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-Amino-3-(4-methylphenyl)pyrido[1,2-a]benzimidazole-2,4-dicarbonitrile, 1-Amino-3-(p-tolyl)benzo[4,5]imidazo[1,2-a]pyridine-2,4-dicarbonitrile, 1-Amino-3-p-tolyl-benzo[4,5]imidazo[1,2-a]pyridine-2,4-dicarbonitrile
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H13N5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
323.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC1=C(C#N)C(C2=CC=C(C)C=C2)=C(C#N)C3=NC4=C(C=CC=C4)N31
Biokémiai/fiziológiai hatások
iFSP1 is a potent selective inhibitor of ferroptosis-suppressor-protein 1 (FSP1) that induces ferroptosis in cancer cells. iFSP1 strongly synergizes with GPX4 inhibitors to initiate ferroptosis in cancer cells.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Sebastian Doll et al.
Nature, 575(7784), 693-698 (2019-10-22)
Ferroptosis is an iron-dependent form of necrotic cell death marked by oxidative damage to phospholipids1,2. To date, ferroptosis has been thought to be controlled only by the phospholipid hydroperoxide-reducing enzyme glutathione peroxidase 4 (GPX4)3,4 and radical-trapping antioxidants5,6. However, elucidation of