AB1784P
Anti-Dopamine D1A Receptor Antibody, 4th Extracellular Domain
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DRD1(1812)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western blot: 1-10 μg/mL (Chemiluminescence technique). An antibody made to this peptide has been shown to detect 2 proteins of 50 and 75 kDa in solubilized hippocampal membranes. The 75 kDa band was not visible in striatum (Huang, 1992; O′Connel, 1995). Approximately 100-400 μg of protein/lane should be loaded to visualize the 75 kDa band (Huang, 1992; O′Connel, 1995) that is present in relatively small amounts.
ELISA: 0.5-1.0 μg/mL using 1 μg/mL of control peptide per well.
The immunogen peptide is available (Cat. No. AG266) for use in ELISA or antibody blocking studies. AG266 is not recommended for use as a western blot positive control.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
POSITIVE CONTROL: rat striatal membranes (western blot)
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2