MABN125
Anti-DRD4 Antibody, clone 2B9
clone 2B9, from mouse
Szinonimák:
D(4) dopamine receptor, D(2C) dopamine receptor, Dopamine D4 receptor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2B9, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat, mouse
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Drd4(13491)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected DRD4 in Ntera-2 cells and in rat brain neurons. (Wolstencroft, E.C., et al. (2007). J Mol Histol. 38(4):333-340.)
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected DRD4 in 10µg of mouse brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Mouse brain tissue lysate.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1