AB1787P
Anti-Dopamine D4 Receptor Antibody, extracellular domain
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Drd4(13491)
Egyediség
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen peptide shows sequence homology of 90% with rat and human D4 receptors (Van Tol et al. 1992; Legerski & Peterson 1992; Livingstone et al. 1992; Seeman et al. 1994; O′Malley et al. 1992). Antibody cross-reactivity with D4R from various species is not known.
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
ELISA: 0.5-1.0 μg/mL (1 μg/mL immunogen peptide/well)
Not tested in immunohistochemical methods.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2