AB1765P
Anti-Dopamine D1A Receptor Antibody, CT, cytoplasmic
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
Anti-dadr
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat, pig
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DRD1(1812)
Egyediség
May recognize porcine or bovine (100 % similarity) or human (78% similarity).
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunohistochemistry: 2-10 μg/mL on paraformaldehyde fixed sections.
ELISA: 0.5-1.0 μg/mL (1 μg/mL D1A peptide (Cat. Number AG259)/well)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2