Fontos dokumentumok
A5971
Anti-Water Channel Aquaporin 4 antibody produced in rabbit
lyophilized powder, affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-AQP4, Anti-Mercurial-Insensitive Water Channel, Anti-WCH4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
human, mouse, rat
technika/technikák
flow cytometry: suitable (indirect)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AQP4(361)
mouse ... Aqp4(11829)
rat ... Aqp4(25293)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3