AB1768-I
Anti-GluR2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Glutamate receptor 2, GluR-2, AMPA-selective glutamate receptor 2, GluR-B, GluR-K2, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 2, GluA2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, rat, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GRIA2(2891)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GluR2 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Cél megnevezése
There is no known homology to mouse and rat GluR1, GluR3 and GluR4. There was no homology detected to GluR1 and GluR3 in human, but there is 67% sequence homology to GluR4. An uncharacterized band may be observed at ~75 kDa in some cell lysates.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Mouse brain tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1