AB1504
Anti-Glutamate receptor 1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
AMPA 1, AMPA-selective glutamate receptor 1, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 1, glutamate receptor, ionotropic, AMPA 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat, horse, mouse, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
platypus (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GRIA1(2890)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Minőség
Western Blot Analysis: 1:1000 dilution of this antibody detected Glutamate receptor 1 (GluR1) on 10 µg of mouse brain lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Mouse brain lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2