ZRB1923
Anti-GluR-2 Antibody, clone 1K20 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1K20, recombinant monoclonal
leírás
1K20 Clone
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 98.82 and 101.16 kDa
observed mol wt ~105 kDa
faj reaktivitás
mouse, human, rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
bovine, Xenopus
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Each ZooMAb® antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb® antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in Rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GluR-2 in Rat brain tissue lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected GluR-2 in human and mouse brain tissue lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected GluR-2 in E18 rat cortical cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected GluR-2 in human cerebellum tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1