MAB1568
Anti-Calretinin Antibody, clone 6B8.2
clone 6B8.2, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
calbindin 2, calbindin 2, (29kD, calretinin)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6B8.2, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CALB2(794)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
On rat brain tissue:
IFA: 1:1,000-1:5,000
PAP: 1:1,000-1:5,000
The antibody has been used successfully on formalin-fixed, paraffin embedded human tissue after pre-treatment of the tissue slides with citrate buffer and heat treatment. Suggested starting dilution 1:100-1:400. Proteolytic digestion with pepsin is detrimental to the immunostaining.
Western blot:
1:1,000-1:3,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Minőség
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected Calretinin on 10 μg of mouse brain lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Rat brain cortex, Mesothelioma tissue, mouse brain lysate.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2