KMP4G003HH1
Milligard® PES 1.2/0.45 μm, Opticap® Small Scale 300 Capsule
Fittings 9/16 in. Hose Barb Inlet and Outlet, Method Gamma-compatible or Autoclavable
About This Item
Javasolt termékek
material
polyester support
polyethersulfone membrane
polypropylene housing (Gamma Stable)
silicone O-ring
Minőségi szint
termékcsalád
Opticap®
Jellemzők
hydrophilic
technika/technikák
bioburden reduction: suitable
H × Sz
12.9 cm (5.08 in.) × 6.4 cm (2.5 in.)
szűrőfelület
0.031 m2 (0.33 ft2)
matrix
Milligard® PES
pore size
1.2/0.45 μm
szerelvény
inlet and outlet for 14 mm (9/16 in.) (Hose Barb)
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Fast flow and high throughput
- Validated bioburden reduction
- Predictable scalability from small-scale to production-size devices
- High thermal stability: compatible with steam-in-place and autoclave sterilization methods
- Single-use, gamma-ready formats
- Caustic stable
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Organism Retention: Microorganism
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Cikkek
Prefilters can be used throughout bioprocessing to remove to remove particulates, improve quality and protect sterilizing filters and downstream unit operations.
Related Content
Learn how prefilters and bioburden control can improve the efficiency of downstream purification by removing particulates and protecting unit operations.