AB10535
Anti-Neurogenin-3 (rabbit) Antibody
serum, from rabbit
Szinonimák:
Neurogenin 3, NGN3, Neurogenin3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Neurog3(11925)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Minőség
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Neurogenin-3 on 10 µg of mNgn3 transfected rabbit reticulocyte lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
mNgn3 transfected and wildtype rabbit reticulocyte lysates
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1