AB5684
Anti-Neurogenin-3 Antibody, a.a. 80-93 of mouse Neurogenin-3.
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
MATH4b
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, rat, mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NEUROG3(50674)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunocytochemistry: Cat. # AB5684 detects Neurogenin-3 in PC12 cells at 1:500 dilution.
Not recommended for Western blot
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Rat brain tissue.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2