WH0050674M1
Monoclonal Anti-NEUROG3 antibody produced in mouse
clone 4B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Atoh5, Anti-Math4B, Anti-neurogenin 3, Anti-ngn3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4B7, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2bκ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... NEUROG3(50674)
Általános leírás
Immunogén
Sequence
MTPQPSGAPTVQVTRETERSFPRASEDEVTCPTSAPPSPTRTRGNCAEAEEGGCRGAPRKLRARRGGRSRPKSELALSKQRRSRRKKANDRERNRMHNLN*
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)