Fontos dokumentumok
8.52036
Sigma-Aldrich
Fmoc-Hyp(tBu)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-Hyp(tBu)-OH, N-α-Fmoc-O-t.-butyl-L-trans-4-hydroxyproline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H27NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
409.47
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.22
Terméknév
Fmoc-Hyp(tBu)-OH, Novabiochem®
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥95.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
mp
63 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
N4([C@@H](C[C@H](C4)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-15-12-21(22(26)27)25(13-15)23(28)29-14-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,15,20-21H,12-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,21+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPBXBYOKQUEIDW-VFNWGFHPSA-N
Általános leírás
Standard building block for introduction of hydroxyproline amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Alkalmazás
  • Rational design of plant hairpin-like peptide EcAMP1: Structural–functional correlations to reveal antibacterial and antifungal activity: Discusses the use of Fmoc-Hyp(tBu)-OH in designing peptides that exhibit significant antibacterial and antifungal properties (Barashkova et al., 2022).
Kapcsolódás
Replaces: 04-12-1078
Analízis megjegyzés
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.50 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.