Fontos dokumentumok
8.52053
Sigma-Aldrich
Fmoc-ε-Ahx-OH
Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-ε-Ahx-OH, N-ε-Fmoc-ε-aminocaproic acid, Fmoc-6-aminohexanoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H23NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
353.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥96.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C21H23NO4/c23-20(24)12-2-1-7-13-22-21(25)26-14-19-17-10-5-3-8-15(17)16-9-4-6-11-18(16)19/h3-6,8-11,19H,1-2,7,12-14H2,(H,22,25)(H,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPCPONSZWYDXRD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Standard building block for introduction of aminohexanoic amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Kapcsolódás
Replaces: 04-12-1111
Analízis megjegyzés
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.